Key Documents
JKA7031
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K
average MN 10,000, Succinimidyl Glutarate, pentaerythritol core, amine reactive
Sinônimo(s):
4arm-PEG-Succinimidyl Glutarate, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
C(CH2O(CH2CH2O)nCOCH2CH2CH2COOC4H4O2N)4
Número CAS:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
4arm-PEG10K-Succinimidyl Glutarate, pentaerythritol core, average Mn 10,000
forma
solid
peso molecular
average Mn 10,000
adequação da reação
reactivity: amine reactive
arquitetura do polímero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
4arm PEG Succinimidyl Glutarate. Hydrogel PEG. Cleavable PEG linker. The ester linker between PEG and NHS ester enables the feature of “degradable" hydrogels.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Sargeant, T.D., et al.
Acta Biomaterialia, 8(1) (2012)