JKA7069
4arm-PEG40K-Succinimidyl Succinate
average Mn 40,000
Sinônimo(s):
4arm-PEG-Succinimidyl Succinate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 40,000
adequação da reação
reactivity: amine reactive
arquitetura do polímero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)