JKA7015
4arm-PEG10K
average MN 10,000, Succinimidyl Carboxymethyl Ester, amine reactive
Sinônimo(s):
4arm-PEG-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, 4arm-PEG-SCM, Polyethylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
4arm-PEG10K-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, average Mn 10,000
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 10,000
adequação da reação
reactivity: amine reactive
arquitetura do polímero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
JKA7015-1G | 4061833867167 |