Documentos Principais
JKP2003R
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K
average Mn 10,000
Sinônimo(s):
4arm-PEG, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
C(CH2O(CH2CH2O)nH)4
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 10,000
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Xu, J., E. Feng, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(11) (2014)
Azagarsamy, M.A., et al.
ACS Macro Letters, 3(6) (2014)
Farooque, T.M., et al.
Biomaterials, 35(9) (2014)
Tokuda, E.Y., et al.
Biomaterials, 35(14) (2014)