Documentos Principais
JKA7032
Sigma-Aldrich
4arm-PEG2K
average MN 2,000, NH2, carboxyl reactive
Sinônimo(s):
4arm-PEG-NH2, 4arm-PEG-amine, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2)4
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nome do produto
4arm-PEG2K-NH2, average Mn 2,000
Formulário
liquid
peso molecular
average Mn 2,000
adequação da reação
reactivity: carboxyl reactive
arquitetura do polímero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
4arm PEG Amine. Hydrogel PEG. Amine group binds to carboxylic group (-COOH) or other amine reactive chemical groups.
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
McKinnon, D.D., et al.
Chemistry of Materials, 26(7) (2014)
Maitz, M.F., et al.
Nature Communications, 4 (2013)
Xu, J., et al.
Journal of the American Chemical Society, 808 (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
JKA7032-1G4061833867280