Documentos Principais
JKA8012
Sigma-Aldrich
8arm-PEG40K
average MN 40,000, NH2, hexaglycerol core, HCl Salt, carboxyl reactive
Sinônimo(s):
8arm-PEG-NH2, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2)8
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nome do produto
8arm-PEG40K-NH2, hexaglycerol core, HCl Salt, average Mn 40,000
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 40,000
adequação da reação
reactivity: carboxyl reactive
arquitetura do polímero
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
8arm PEG Amine. Crosslinks into hydrogels. Amine group reacts with carboxylic group (-COOH) or other amine reactive chemical groups.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Jeon, O., et al.
Acta Biomaterialia, 10(1) (2014)
Frith, J.E., et al.
Biomaterials, 35(4) (2014)
Giorgi, M.E., et al.
Glycobiology, 22(10) (2012)