Documentos Principais
W201502
Sigma-Aldrich
Alginato de sódio
Sinônimo(s):
Ácido algínico, Algina, Alginato de sódio
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2015
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número E:
E 401
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
grau
Halal
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 150.161
FDA 21 CFR 173.310
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C1O[C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)O
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1
chave InChI
MSXHSNHNTORCAW-MPGIDXPLSA-M
Descrição geral
Alginato de sódio é o sal sódico do ácido algínico, um polissacarídeo encontrado em algas marrons. Em geral, é usado como estabilizante e espessante na indústria alimentícia.
Aplicação
O alginato de sódio pode ser usado para preparar:
  • Complexo de polieletrólitos à base de caseína cationizada para aplicações de liberação controlada de fragrâncias.
  • Encapsulamento de aromas ou microcápsulas para aplicações cosméticas.
Outras notas
Ácido poliurônico de cadeia linear, hidrofílico, coloidal, composto por resíduos de ácido gulurônico e manurônico.
Exoneração de responsabilidade
Para uso em P&D ou em alimentos fora da UE. Não é para venda no varejo.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Quitosana low molecular weight
Sigma-Aldrich
448869
Quitosana
Polyelectrolyte complex from cationized casein and sodium alginate for fragrance controlled release
Zhang Y, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 178, 439-444 (2019)
Preparation of aroma microcapsules with sodium alginate and tetradecylallyldimethylammonium bromide (TADAB) and its potential applications in cosmetics
Song J and Chen H
Flavour and Fragrance Journal, 33(2), 160-165 (2018)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 67-70 (1997)
A major constituent of brown algae for use in high-capacity Li-ion batteries.
Kovalenko I, et al.
Science, 334(6052), 75-79 (2011)
Evaluation of sodium alginate for bone marrow cell tissue engineering.
Wang L, et al.
Biomaterials, 24(20), 3475-3481 (2003)
Conteúdo relacionado
Tissue engineering fabricates tissues cultures from scaffolds, living cells, and biologically active molecules by simulating the microenvironment of the body to repair or replace damaged tissue.