Documentos Principais
RW0604700
Millipore
Filtro de membrana reforçado
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de MCE, tamanho de poro de 0,5 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web cellulose membrane
white filter
Nível de qualidade
descrição
47 mm diameter, mixed cellulose esters, 0.5 µm pore size, polyester web
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
150 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
200 μm
tamanho de poro
0.5 μm pore size
75 % porosity
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: RW06
Membranas pré-filtro reforçadas podem ser usadas para remover contaminantes de diversos líquidos e gases. Os filtros têm uma alta capacidade de retenção de sujeira e uma baixa queda de pressão, o que os torna perfeitamente adequados para reduzir os níveis de contaminantes antes dos filtros de grau esterilizante. Diferentemente dos materiais pré-filtro tradicionais que contêm amianto ou fibra de vidro, nossas membranas pré-filtro reforçadas são feitas de materiais que não descamam. Estes filtros retêm contaminantes na superfície da membrana de celulose.
Características e benefícios:
•Pré-filtro com alta capacidade de carga de sujeira para maior rendimento
•O substrato sem descamação não liberará as fibras a jusante
Aplicações:
Pré-filtração antes dos filtros de grau esterilizante
Tipo de filtro: Filtro de tela
Aplicação
Pré-filtragem antes da filtragem por membrana de 0,45 μm
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3