Documentos Principais
Z104256
PP filter cloth
W 40 in. (102 cm), weight 9 oz
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiais
polypropylene membrane
roll
descrição
permeability factor (PF) activity 25 cfm
esterilidade
non-sterile
embalagem
pkg of 5 m
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
C × L
5 m × 40 in. (102 cm)
Largura
40 in. (102 cm)
peso
9 oz
Categorias relacionadas
Descrição geral
Suitable for most vacuum filtrations, including the clarification of solutions with charcoal on a bed of filter aid. Impervious to mineral acids and strong bases and insoluble in almost all organic solvents. Glazed on both sides.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4