Documentos Principais
AN3H04700
Millipore
Pré-filtro de polipropileno, hidrofóbico, 30 µm, 47 mm
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de polipropileno, tamanho de poro de 30,0 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
plain filter
polypropylene membrane
white filter
descrição
This is a 30.0 µm pore size polypropylene prefilter constructed of 100% virgin polypropylene media. This filter is ideally suited for general clarifying & prefiltration applications including solvents, deionized water & bioburden reduction.
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
5 bar max. differential pressure (75 psid)
90 °C max. temp.
Diâmetro
47 mm
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
150 μm
tamanho de poro
30.0 μm pore size
72 % porosity
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: AN3H
Aplicação
Clarificação de soluções aquosas e orgânicas
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Filtração laboratorial geral
  • Uso pretendido: Retenção ou remoção de contaminantes biológicos
  • Instruções de uso: A filtração esterilizante de um líquido através de uma membrana com tamanho de poro de 0,2 μm (ou menor) remove de modo eficaz os contaminantes biológicos, inclusive bactérias, bolores e leveduras. Para retenção seletiva de contaminantes biológicos maiores, a filtração de líquidos através de membranas com tamanhos de poro de 0,45 μm (ou maiores) pode ser usada para reter e permitir o crescimento de microrganismos para cultura e análise posteriores
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.