Documentos Principais
AN1204700
Millipore
Pré-filtro de polipropileno, hidrofóbico, 1,2 µm, 47 mm
greener alternative
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de polipropileno, tamanho de poro de 1,2 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
plain filter
polypropylene membrane
white filter
descrição
This is a 1.2 µm pore size polypropylene prefilter constructed of 100% virgin polypropylene media. This filter is ideally suited for general clarifying & prefiltration applications including solvents, deionized water & bioburden reduction.
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
5 bar max. differential pressure (75 psid)
90 °C max. temp.
Diâmetro
47 mm
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
150 μm
tamanho de poro
1.2 μm pore size
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: AN12
Os filtros de polipropileno Millipore são feitos com meio de polipropileno 100% virgem. Eles são ideais para aplicações gerais de clarificação e pré-filtração, inclusive de solventes, água desionizada e redução de biocarga. Eles também apresentam ampla compatibilidade térmica.
Os pré-filtros proporcionam alta retenção de partículas e alta capacidade de retenção de sujeira, além de baixa queda de pressão. Eles foram projetados para a filtração de solventes orgânicos, mas após serem adequadamente umedecidos com álcool, também podem ser usados para a filtração de soluções aquosas.
Características e benefícios:
•Compatíveis com solventes agressivos
•Os pré-filtros têm uma alta capacidade de retenção de sujeira
Aplicações:
Pré-filtração e clarificação em geral, adequados para solventes orgânicos
Tipo de filtro: Filtro de profundidade
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Aplicação
  • Clarificação de soluções aquosas
  • Pré-filtração a montante de filtros de membrana com tamanho de poro de 0,5–2,0 ?m
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Filtração laboratorial geral
  • Uso pretendido: Retenção ou remoção de contaminantes biológicos
  • Instruções de uso: A filtração esterilizante de um líquido através de uma membrana com tamanho de poro de 0,2 μm (ou menor) remove de modo eficaz os contaminantes biológicos, inclusive bactérias, bolores e leveduras. Para retenção seletiva de contaminantes biológicos maiores, a filtração de líquidos através de membranas com tamanhos de poro de 0,45 μm (ou maiores) pode ser usada para reter e permitir o crescimento de microrganismos para cultura e análise posteriores
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.