Key Documents
AN0604700
Millipore
Pré-filtro de polipropileno
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de polipropileno, tamanho de poro de 0,6 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
plain filter
polypropylene membrane
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
5 bar max. differential pressure (75 psid)
90 °C max. temp.
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
150 μm
tamanho de poro
0.6 μm pore size
35 % porosity
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: AN06
Os filtros de polipropileno Millipore são feitos com meio de polipropileno 100% virgem. Eles são ideais para aplicações gerais de clarificação e pré-filtração, inclusive de solventes, água desionizada e redução de biocarga. Eles também apresentam ampla compatibilidade térmica.
Os pré-filtros proporcionam alta retenção de partículas e alta capacidade de retenção de sujeira, além de baixa queda de pressão. Eles foram projetados para a filtração de solventes orgânicos, mas após serem adequadamente umedecidos com álcool, também podem ser usados para a filtração de soluções aquosas.
Características e benefícios:
•Compatíveis com solventes agressivos
•Os pré-filtros têm uma alta capacidade de retenção de sujeira
Aplicações:
Pré-filtração e clarificação em geral, adequados para solventes orgânicos
Tipo de filtro: Filtro de profundidade
Aplicação
  • Clarificação de soluções aquosas
  • Pré-filtração a montante de filtros de membrana com tamanho de poro de 0,2–0,6 ?m
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Filtração laboratorial geral
  • Uso pretendido: Retenção ou remoção de contaminantes biológicos
  • Instruções de uso: A filtração esterilizante de um líquido através de uma membrana com tamanho de poro de 0,2 μm (ou menor) remove de modo eficaz os contaminantes biológicos, inclusive bactérias, bolores e leveduras. Para retenção seletiva de contaminantes biológicos maiores, a filtração de líquidos através de membranas com tamanhos de poro de 0,45 μm (ou maiores) pode ser usada para reter e permitir o crescimento de microrganismos para cultura e análise posteriores
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.