PPHG01300
Polypropylene membrane filter
0.2 µm, 13 mm, hydrophilic, polypropylene
Sinônimo(s):
Hydrophilic 0.2 µm Polypropylene cut disc, Polypropylene membrane filter
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Nível de qualidade
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 8327
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
1 h at 90 °C
diâmetro do filtro
13 mm
espessura
210 μm ± 50 μm
extraíveis gravimétricos
0.5%
tamanho de poro
0.2 μm pore size
>40 % porosity
ponto de bolha
>15 psi, air with water at 23 °C
aplicação(ões)
PFAS testing
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplicação
- Clarification of aqueous and organic solutions
- General filtration
- HPLC/LC-MS mobile phase filtration
- Clarifying acids and bases
- PFAS Sample filtration
Características e benefícios
- Low extractables
- Broad thermal stability
- Broad chemical compatibility
- Fast liquid flow rates