PPTG02500
Polypropylene membrane filter
0.2 µm, 25 mm, hydrophobic, polypropylene
Sinônimo(s):
Hydrophobic, Polypropylene cut disc membrane filter, Air monitoring filter
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
>0.90 mL/min-cm2 air flow rate (typical)
1 h at 90 °C
diâmetro do filtro
25 mm
espessura
200 μm ± 50 μm
extraíveis gravimétricos
0.5%
tamanho de poro
0.2 μm pore size
>40 % porosity
ponto de bolha
>4 psi, air with methanol at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplicação
- Clarification organic solutions and solvent
- General filtration
- HPLC/LC-MS mobile phase filtration
- Clarifying acids and bases
- FAS sample filtration
Características e benefícios
Filters have high dirt-holding capacity