PP4504700
Filtro de rede de polipropileno
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de polipropileno, tamanho de poro de 45,0 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
Materiais
plain filter
polypropylene membrane
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
100 °C max. temp.
Diâmetro
47 mm
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
430 μm
tamanho de poro
45.0 μm pore size
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: PP45
Os filtros de polipropileno Millipore são feitos com meio de polipropileno 100% virgem. Eles são ideais para aplicações gerais de clarificação e pré-filtração, inclusive de solventes, água desionizada e redução de biocarga. Eles também apresentam ampla compatibilidade térmica.
Os pré-filtros proporcionam alta retenção de partículas e alta capacidade de retenção de sujeira, além de baixa queda de pressão. Eles foram projetados para a filtração de solventes orgânicos, mas após serem adequadamente umedecidos com álcool, também podem ser usados para a filtração de soluções aquosas.
Características e benefícios:
•Compatíveis com solventes agressivos
•Os pré-filtros têm uma alta capacidade de retenção de sujeira
Aplicações:
Pré-filtração e clarificação em geral, adequados para solventes orgânicos
Os pré-filtros proporcionam alta retenção de partículas e alta capacidade de retenção de sujeira, além de baixa queda de pressão. Eles foram projetados para a filtração de solventes orgânicos, mas após serem adequadamente umedecidos com álcool, também podem ser usados para a filtração de soluções aquosas.
Características e benefícios:
•Compatíveis com solventes agressivos
•Os pré-filtros têm uma alta capacidade de retenção de sujeira
Aplicações:
Pré-filtração e clarificação em geral, adequados para solventes orgânicos
Tipo de filtro: Filtro de rede
Aplicação
- Remoção de partículas grandes
- Análise de contaminação
Outras notas
Instruções de uso
- Retenção de organismos: Microrganismo
- Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
- Aplicação: Filtração laboratorial geral
- Uso pretendido: Retenção ou remoção de contaminantes biológicos
- Instruções de uso: A filtração esterilizante de um líquido através de uma membrana com tamanho de poro de 0,2 μm (ou menor) remove de modo eficaz os contaminantes biológicos, inclusive bactérias, bolores e leveduras. Para retenção seletiva de contaminantes biológicos maiores, a filtração de líquidos através de membranas com tamanhos de poro de 0,45 μm (ou maiores) pode ser usada para reter e permitir o crescimento de microrganismos para cultura e análise posteriores
- Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
- Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.