Documentos Principais
NY2004700
Millipore
Filtro de rede de náilon
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de náilon, tamanho de poro de 20,0 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
Nylon membrane
plain filter
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Diâmetro
47 mm
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
55 μm
tamanho de poro
14 % porosity
20.0 μm pore size
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: NY20
Filtros de náilon são compatíveis com uma ampla gama de solventes. Dois tipos estão disponíveis: 1) Filtros de membrana de náilon com tamanhos de poro variando de 0,20 a 1,2 µm, e 2) Filtros de rede tecidos com aberturas na malha variando de 5 a 180 µm.
O nosso filtro de rede tecido de náilon de 5 µm (NY054700) é comumente usado na indústria automotiva para análise de limpeza.
Características e benefícios:
•Ampla gama de tamanhos de poro disponíveis
•Resistentes a solventes agressivos
Aplicações:
remoção de partículas e clarificação; filtração de solventes; análise de partículas; monitoramento da pintura; análise de limpeza automotiva
Tipo de filtro: Filtro de rede
Aplicação
  • Coleta de algas e células
  • Análise de partículas
  • Filtração de partículas grandes
  • Toxicologia e triagem de medicamentos em C. elegans e peixe-zebra
  • Filtro de fundo para sistemas de imagem de partículas
  • Pré-filtração de solventes
Monitoramento de pintura
Visite a Biblioteca de Documentos
Lei Su et al.
Chemosphere, 252, 126567-126567 (2020-05-24)
Microplastic pollution is an important issue for environmental management as their ubiquity in marine and freshwaters has been confirmed. Pollution sources are key to understanding how microplastics travel from land to open oceans. Given that information regarding microplastic transport from
Hua Deng et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 258, 113658-113658 (2019-12-16)
Microplastics pollution in the environment is closely determined by the surrounding industrial and human activities. In present study, we investigated microplastics in water and sediment samples collected from a textile industrial area in Shaoxing city, China. The abundance of microplastics
Bingxu Nan et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 259, 113865-113865 (2020-01-01)
Compared to marine microplastics research, few studies have bio-monitored microplastics in inland waters. It is also important to understand the microplastics' uptake and their potential risks to freshwater species. The Australian glass shrimp Paratya australiensis (Family: Atyidae) is commonly found