NY3002500
Nylon Membrane Filter, 30.0 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Nylon Net Filter
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
Nylon membrane
plain filter
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Diâmetro
25 mm
diâmetro do filtro
25 mm
espessura
65 μm
tamanho de poro
17 % porosity
30.0 μm pore size
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplicação
- Collection of algae and cells
- Particle analysis
- Large particulate filtration
- Toxicology and drug screening on C. elegans and zebrafish
- Background filter for particle imaging systems
- Prefiltration of solvents
Paint monitoring