Documentos Principais
NY2002500
Millipore
Filtro de rede de náilon
greener alternative
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de náilon, tamanho de poro de 20,0 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
Nylon membrane
plain filter
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Diâmetro
25 mm
diâmetro do filtro
25 mm
espessura
55 μm
tamanho de poro
14 % porosity
20.0 μm pore size
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: NY20
Filtros de náilon são compatíveis com uma ampla gama de solventes. Existem dois tipos disponíveis: 1) Filtros de membrana de náilon com tamanhos de poro variando de 0,20 a 1,2 µm, e 2) Filtros de rede tecidos com aberturas na malha variando de 5 a 180 µm.
O nosso filtro de rede tecido de náilon de 5 µm (NY054700) é comumente usado na indústria automotiva para análise de limpeza.
Características & Benefícios:
•Ampla gama de tamanhos de poro disponíveis
•Resistentes a solventes agressivos
Aplicações:
remoção de partículas e clarificação; filtração de solventes; análise de partículas; monitoramento da pintura; análise de limpeza automotiva
Tipo de filtro: Filtro de rede
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Aplicação
  • Coleta de algas e células
  • Análise de partículas
  • Filtração de partículas grandes
  • Toxicologia e triagem de medicamentos em C. elegans e peixe-zebra
  • Filtro de fundo para sistemas de imagem de partículas
  • Pré-filtração de solventes
Monitoramento de pintura