Documentos Principais
NY1H09000
Millipore
Filtro de rede de náilon
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de náilon, tamanho de poro de 100,0 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
Nylon membrane
plain filter
white filter
descrição
100.0 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 90 mm diameter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
diâmetro do filtro
90 mm
espessura
80 μm
tamanho de poro
100.0 μm pore size
44 % porosity
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os filtros de náilon são compatíveis com uma ampla gama de solventes e são resistentes a solventes agressivos. Eles têm aplicação em análise de partículas, filtração de solventes, remoção de partículas e clarificação.
Aplicação
  • Coleta de algas e células
  • Análise de partículas
  • Filtração de partículas grandes
  • Toxicologia e triagem de medicamentos em C. elegans e peixe-zebra
  • Filtro de fundo para sistemas de imagem de partículas
  • Pré-filtração de solventes
Monitoramento de pintura
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Marc-André Lemay et al.
American journal of botany, 102(3), 390-395 (2015-03-19)
• Assessing seed quality in orchids has been hindered by stringent germination requirements. Seed quality has traditionally been assessed in orchids using in vitro or in situ germination protocols or viability staining. However, these methods are not always well suited