Documentos Principais
Z289744
Sigma-Aldrich
Fine test sieves
Brass frame, pore size 250 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41105003
NACRES:
NB.35
Materiais
brass
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
ATM 60BS8F
tamanho de partícula
60 mesh
tamanho de poro
250 μm
aplicação(ões)
PFAS testing
Descrição geral
  • Full 2 in. height and 8 in. diameter test sieves
  • Meet ASTM specification E-11
  • SS wire cloth measurement traceable to NIST
  • Each sieve includes a certificate of compliance to all applicable ASTM, ISO, and ANSI specifications
These metal framed testing sieves are manufactured with a lead/tin solder on the underside which joins the wire cloth to the sieve skirt. The top seam is secured with a UV cured adhesive.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z289744-1EA4061833578896