Documentos Principais
Z675423
Replacement mesh inserts for mini-sieve micro sieve set
set of 1
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
embalagem
set of 1
fabricante/nome comercial
Bel-Art F37846-0000
Descrição geral
Replacement mesh screens for Mini-Sieve micro sieve set. One each 25, 35, 45, 60, 80, 120, 170 and 230 standard mesh screens.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library