Documentos Principais
MANMN4010
Millipore
Place Multiscreen® de 96 poços, membrana de náilon de malha
pore size 40.0 μm, non-sterile
Sinônimo(s):
Placa de membrana de nylon, Placa de nylon com malha 96 poços
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Materiais
flat bottom wells
mesh Nylon membrane
polystyrene
Nível de qualidade
descrição
Whole Organism Screening
esterilidade
non-sterile
linha de produto
MultiScreen®
Características
lid
fabricante/nome comercial
MultiScreen®
Parâmetros
50-250 μL sample volume (per well)
área de filtração
0.28 cm2
tamanho da placa
96 wells
volume máximo do poço
300 μL
volume de trabalho
50-250 μL
tamanho de poro
40.0 μm pore size
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A placa MultiScreen-Mesh com placa receptora fornece um sistema completo para cultivo, teste e leitura de resultados de ensaios em um protocolo em uma etapa. Este sistema é ideal para triagem de alvos e outras aplicações que avaliam novos compostos usando organismos multicelulares como o modelo in vivo.
A MultiScreen-Mesh é otimizada para a identificação de compostos e alvos em um formato de 96 poços. A placa de malha de náilon de 96 poços e a bandeja de 96 poços se encaixam para fornecer um sistema pronto para uso para ensaios que medem paralisia, citotoxicidade e morte de organismos multicelulares. Selecione entre uma variedade de tamanhos de poros da malha adequados para a sua aplicação. Basta transferir parasitas, nematoides ou outros organismos multicelulares para os poços, tratar com o composto-alvo e medir a migração dos organismos. As placas são oticamente transparentes para uso com um microscópio para imagiologia ou outras análises microscópicas. As placas podem ser revestidas com uma fina camada de ágar, se necessário.
As placas MultiScreen-Mesh também demonstraram ser úteis como filtros celulares de alto rendimento antes da análise celular em um analisador FACS. Para dissociar aglomerados de células antes de carregar a placa no instrumento FACS, passe as suspensões celulares através das placas de malha, seja por fluxo por gravidade ou através de centrifugação leve.
Esta placa de filtro fornece um sistema completo para cultivo, teste e leitura de resultados de ensaios em um protocolo em uma etapa. O sistema é ideal para triagem de alvos e outras aplicações que avaliam o efeito de novos compostos em organismos multicelulares inteiros. A placa de filtro MultiScreen-Mesh é otimizada para identificar compostos e alvos em um formato de 96 poços. A placa de filtro e a bandeja de 96 poços se encaixam para fornecer um sistema pronto para uso para ensaios que medem paralisia, citotoxicidade e morte de organismos multicelulares. Basta transferir parasitas, nematoides ou outros organismos multicelulares para os poços, tratar com o composto-alvo e medir a migração dos organismos.
Características e benefícios:
- Múltiplas configurações e aplicações
- Compatibilidade química
- Compatível com automação
- Filtragem a vácuo e coleta do filtrado superiores
- As placas são oticamente transparentes para uso com um microscópio para imagiologia ou outra análise microscópica
Aplicações
- Triagem de Organismos Inteiros
Aplicação
Categoria de Pesquisa
Organismos inteiros
Triagem de organismos inteiros
forma física
Identificação por cor: Transparente
Outras notas
Compatível com automação: Não
Informações legais
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany