CLS3477
Corning® NETWELL® 12 well plates
polyester membrane, round wells, clear wells, clear plate, polyester plate, sterile, pkg of 48 (4 x 12 well inserts)
Sinônimo(s):
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Corning® Netwell® inserts, membrane diam. 15 mm, membrane size 74 μm , mesh
Materiais
clear plate
clear wells
polyester membrane
polyester plate
round wells
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt
embalagem
pkg of 48 (4 x 12 well inserts)
fabricante/nome comercial
Corning 3477
diâmetro da membrana
15 mm
tamanho da membrana
74 μm , mesh
tamanho
12 wells , per insert
cor
clear
Descrição geral
- Immunocytochemical staining
- Explant culture
- 3-D tissue culture
- Coarse filtration of cell suspension
Características e benefícios
- Corning® Netwell® inserts are 15mm diameter netwell inserts with 74μm polyester mesh bottoms attached to polystyrene rings or housing.
- Supplied as sterile and pre-loaded in 12-well microplates.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)