CLS3520
Corning® Netwells® accessories
carrier kit 15 mm
Sinônimo(s):
cell culture dishes, cell culture plates, culture dish
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Produtos recomendados
Materiais
clear plastic
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
embalagem
case of 8 ea
pack of 8 ea
fabricante/nome comercial
Corning 3520
tamanho
12 wells
cor
clear
Descrição geral
- These specially designed Netwell carriers and handles allow simultaneous processing of up to 12 Netwell inserts per carrier
- Each carrier kit contains eight carriers and eight handles
Lids not included
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NETWELL is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)