BR782810
BRAND® insert strips for 24 x 6-well BRANDplates®
PET membrane, pore size 0.4 μm
Sinônimo(s):
BRANDplates®, Cell culture, Insert Strips, Insert System, Inserts, Tissue culture
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PET membrane
descrição
cellGrade™ plus
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 12 ea (strips of 4 inserts, individually wrapped)
fabricante/nome comercial
BRAND 782810
tamanho
6 well
tamanho de poro
0.4 μm