Key Documents
Z289841
Sigma-Aldrich
Fine test sieves
Brass frame, pore size 45 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41105003
NACRES:
NB.35
Materiais
brass
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
ATM 325BS8F
tamanho de partícula
325 mesh
tamanho de poro
45 μm
Descrição geral
  • Full 2 in. height and 8 in. diameter test sieves
  • Meet ASTM specification E-11
  • SS wire cloth measurement traceable to NIST
  • Each sieve includes a certificate of compliance to all applicable ASTM, ISO, and ANSI specifications
These metal framed testing sieves are manufactured with a lead/tin solder on the underside which joins the wire cloth to the sieve skirt. The top seam is secured with a UV cured adhesive.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library