RNWP02500
Filtro de membrana de náilon, tamanho de poro de 1,2 μm
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Nylon Net Filter
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
Nylon membrane
plain filter
white filter
descrição
1.2 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 25 mm diameter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
diâmetro do filtro
25 mm
espessura
190 μm
tamanho de poro
1.2 μm pore size
ponto de bolha
≥0.4 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Our 5 µm Nylon Woven Net Filter (NY054700) is commonly used in the automotive industry for cleanliness analysis.
Features & Benefits:
•Wide range of pore sizes available
•Resistant to aggressive solvents
Applications:
Particle Removal and Clarification; Solvent Filtration; Particle Analysis; Paint Monitoring; Automotive Cleanliness Analysis
Aplicação
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13