Key Documents
RAWP02500
Millipore
Filtro de membrana MF-Millipore, tamanho de poro 1,2 µm
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de MCE, tamanho de poro de 1,2 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Agency
in accordance with NIOSH 7400,7402
in accordance with OSHA ID 160
descrição
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
MF-Millipore
Millipore
Parâmetros
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
diâmetro do filtro
25 mm
espessura
150 μm
extraíveis gravimétricos
5%
cor
white
índice de refração
n/D 1.512
matriz
MF-Millipore
tamanho de poro
1.2 μm pore size
82 % porosity
ponto de bolha
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os filtros de membrana MF-Millipore que compreendem misturas biologicamente inertes de acetato de celulose e nitrato de celulose têm ampla utilização em aplicações analíticas e de pesquisa.
Aplicação
Clarificação de soluções aquosas
Características e benefícios
  • Para uso em aplicações de monitoramento biológico e ambiental.
  • Autoclavável e compatível com esterilização por óxido de etileno e irradiação gama.
Informações legais
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3