FALP02500
Filtro de membrana Fluoropore
Fluoropore®, filter diam. 25 mm, hydrophobic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de PTFE, tamanho de poro de 1,0 μm
About This Item
Materiais
PTFE membrane
plain filter
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Fluoropore®
Millipore
Parâmetros
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol)
≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
diâmetro do filtro
25 mm
espessura
≥100 μm
extraíveis gravimétricos
≤0.5%
matriz
Fluoropore®
tamanho de poro
1.0 μm pore size
≥65 % porosity
ponto de bolha
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Nossa membrana Omnipore é uma membrana hidrofílica de PTFE compatível com praticamente todos os solventes, ácidos e soluções alcalinas.
Características e benefícios:
- Inerte biológica e quimicamente
- Alta porosidade produz altas taxas de vazão
- Variedades hidrofóbicas e hidrofílicas de PTFE disponíveis para filtração de amostras aquosas e baseadas em compostos orgânicos
Aplicações:
- Membrana Fluoropore: Clarificação de ácidos, bases e solventes; monitoramento de ar; filtração e ventilação de gases; espectroscopia UV
- Membrana Omnipore: Filtração de soluções aquosas, clarificação de ácidos e solução alcalina
Aplicação
- Clarificação de ácidos, bases e solventes
- Filtração ou ventilação de gases
- Espectroscopia UV
- Monitoramento de partículas
- Filtração de fase móvel de HPLC, UPLC, LC-MS/MS
- Análise de microplásticos