Key Documents
GSWP02500
Millipore
Filtro de membrana MF-Millipore, tamanho de poro 0,22 µm
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de MCE, tamanho de poro de 0,22 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
descrição
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
MF-Millipore
Millipore
Parâmetros
18 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
diâmetro do filtro
25 mm
espessura
150 μm
extraíveis gravimétricos
2%
cor
white
índice de refração
n/D 1.51
matriz
MF-Millipore
tamanho de poro
0.22 μm pore size
75 % porosity
capacidade
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
ponto de bolha
≥3.52 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
As misturas biologicamente inertes de acetato de celulose e nitrato de celulose fazem dos filtros de membrana MF-Millipore uma das membranas mais amplamente usadas em aplicações analíticas e de pesquisa.
Os filtros MF-Millipore sem o tensoativo Triton contêm quantidades mínimas de agente umidificante e têm menor teor de extraíveis em água que os filtros MF-Millipore padrão.
Características e benefícios:
- Filtro versátil para aplicações de monitoramento biológico e ambiental
- Disponível em diversos tamanhos de poro, na cor preta ou branca, com ou sem uma superfície reticulada
- Compatível com métodos de esterilização com óxido de etileno, radiação gama e autoclave
Código do filtro: GSWP
Aplicação
  • Filtração de esterilização
  • Bioensaios
  • Isolamento de partículas semelhantes a vírus em águas residuais
  • Água de grau para análise de microplásticos
  • Ligação de ácido nucleico, incluindo eDNA
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Filtração laboratorial geral
  • Uso pretendido: Retenção ou remoção de contaminantes biológicos
  • Instruções de uso: A filtração esterilizante de um líquido através de uma membrana com tamanho de poro de 0,2 μm (ou menor) remove de modo eficaz os contaminantes biológicos, inclusive bactérias, bolores e leveduras. Para retenção seletiva de contaminantes biológicos maiores, a filtração de líquidos através de membranas com tamanhos de poro de 0,45 μm (ou maiores) pode ser usada para reter e permitir o crescimento de microrganismos para cultura e análise posteriores
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco, ao abrigo de fontes de calor
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3