Documentos Principais
SLGVR33RS
Millipore
Filtro de seringa PVDF Millex
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex-GV, Filtro de seringa PVDF Durapore®, Filtro de seringa PVDF de 0,22 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiais
PVDF membrane
modified acrylic housing
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
sterile
linha de produto
Millex
prazo de validade
3 yr
Características
hydrophilic
embalagem
pk of 50
Parâmetros
≥40 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
técnica(s)
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Diâmetro
33 mm
inlet to outlet H
27 mm
volume
100 mL
cor
yellow
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm
entrada
aqueous solution(s)
tissue culture medium
ponto de bolha
≥50 psi, water
conector
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
tipo de ligação
Protein low binding
Descrição geral
Os filtros de seringa estéreis Millex são ideais para esterilizar solventes orgânicos, soluções aquosas ou ar/gás. Muitos métodos de preparo de amostras especificam os filtros Millex devido à sua qualidade e consistência incomparáveis. Além de terem um volume de retenção mínimo e taxas de vazão mais rápidas, os filtros Millex também suportam maiores pressões de funcionamento e são quimicamente compatíveis com diversas amostras e solventes para minimizar a lixiviação de impurezas extraíveis.
Aplicação
  • Esterilização de meios de cultura de tecidos, soluções proteicas ou soluções aquosas
  • Esterilização de soluções aquosas, solventes orgânicos e gases
  • Filtração de componentes de alto valor proteico ou de moléculas pequenas
Características e benefícios
  • Ligação proteica ultrabaixa
  • Extraíveis baixos e membranas de baixa absorção para perdas mínimas de amostras
  • Taxas de vazão mais rápidas e pressões de operação mais altas para necessidades de alto desempenho
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany