Key Documents
SLGPR33RS
Millipore
Filtro de seringa de polietersulfona Millex®
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex-GP, Filtro de seringa PES Millipore Express®, Filtro de seringa PES de 0,22 μm, filtro de seringa de polietersulfona
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiais
modified acrylic housing
polyethersulfone membrane
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
sterile
linha de produto
Millex®
Características
hydrophilic
embalagem
pk of 50
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
≥150 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
técnica(s)
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Altura
27 mm
Diâmetro
33 mm
volume
200 mL
cor
green
matriz
Millipore Express®
tamanho de poro
0.22 μm
entrada
aqueous solution(s)
tissue culture medium
ponto de bolha
≥59 psi, water
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet for slip
Descrição geral
Os filtros de seringa estéreis Millex® são ideais para esterilizar solventes orgânicos, soluções aquosas ou ar/gás. Muitos métodos de preparo de amostras especificam os filtros Millex devido à sua qualidade e consistência incomparáveis. Além de terem um volume de retenção mínimo e taxas de vazão mais rápidas, os filtros Millex também suportam maiores pressões de funcionamento e são quimicamente compatíveis com diversas amostras e solventes para minimizar a lixiviação de impurezas extraíveis.
Aplicação
Esterilização de meios de cultura de tecidos, soluções proteicas ou soluções aquosasBaixa incidência de ligação a proteínas
Características e benefícios
  • Adaptado para uma variedade de aplicações com base no tipo de membrana, no invólucro e na classificação de validação
  • Extraíveis baixos e membranas de baixa absorção para perdas mínimas de amostras
  • Taxas de vazão mais rápidas e pressões operacionais mais altas para necessidades de alto desempenho
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany