Documentos Principais
SLGV013SL
Millipore
Unidade de filtro Millex-GV (esterilizada)
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Sinônimo(s):
Millex-GV 0.22µm Filter Unit, Millex-GV 13MM Filter Unit, Millex-GV Filter Unit, Millex (13 mm) Filterwith Durapore® Membrane, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiais
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
linha de produto
Millex
Características
CE compliant
holdup volume≤ 50 μL
hydrophilic
FDA registered
medical device
fabricante/nome comercial
Millex
Parâmetros
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Diâmetro
13 mm
área de filtração
0.65 cm2
housing diam.
14.7 mm
inlet to outlet H
21.1 mm
volume
10 mL
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm pore size
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A unidade de filtro Millex-GV (estéril) é um dispositivo médico que deve ser usado como filtro de seringa para esterilizar e/ou clarificar soluções de baixo volume em aplicações de tratamento direto do paciente e misturas farmacêuticas.
Aplicação
  • Esterilização ou clarificação de soluções aquosas (eluatos de coluna, aditivos de cultura de tecidos, amostras HPLC, produtos farmacêuticos proteicos, etc.) em volumes de 0,5 a 10 ml
  • adequados para uso como filtros de seringa para esterilizar e/ou clarificar soluções de baixo volume em aplicações de tratamento direto do paciente e misturas farmacêuticas
  • Os benefícios clínicos incluem a remoção de microrganismos, partículas, precipitados, e pós não dissolvidos maiores que′o tamanho de poro nominal da membrana em soluções para uso clínico
Características e benefícios
  • Membrana Durapore® de fluoreto de polivinilideno (PVDF)
  • de baixa ligação a proteínas, de uso único, apirogênica e não tóxica
  • Resistente a solventes
  • Marcação CE e registrada na FDA
Outras notas
Os dispositivos devem ser usados apenas por médicos e/ou profissionais de laboratório.
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany