SLGL0250S
Unidade de filtro Millex™-OR (esterilizada)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, male Luer-Lok® outlet, medical device
Sinônimo(s):
filtro de seringa de ésteres de celulose mistos
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
linha de produto
Millex™
Características
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL (after air purge)
hydrophilic
FDA registered
medical device
fabricante/nome comercial
Millex™
Parâmetros
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Diâmetro
25 mm
área de filtração
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
volume
100 mL
tamanho de poro
0.22 μm pore size
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer-Lok® outlet
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Irrigação durante a cirurgia oftálmica
- Preparação de soluções epidurais
- Preparação de misturas farmacêuticas
Características e benefícios
- Remoção de microrganismos, partículas, precipitados e pós não dissolvidos, de uso único, não pirogênicos e não tóxicos
- , maiores que o’tamanho do poro de membrana avaliado de soluções para uso clínico de
- μcelulose mista hidrofílica de 0,22 m.Filtro de membrana de ésteres (MCE) vedado em um invólucro de cloreto de polivinila (PVC)
- compatível com a maioria das soluções aquosas
- Com marcação CE e registrado na FDA
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3