Documentos Principais
SLMPL25SS
Millipore
Unidade de filtro Millex-MP (esterilizada)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, polyethersulfone membrane, hydrophilic, male Luer-Lok® outlet, medical device
Sinônimo(s):
filtro de seringa de polietersulfona
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiais
PVC housing
polyethersulfone membrane
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
linha de produto
Millex
Características
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL after air purge
hydrophilic
FDA registered
medical device
fabricante/nome comercial
Millex
Parâmetros
≥175 mL/min flow rate at 30 psi
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Diâmetro
25 mm
área de filtração
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
23 mm
volume
100 mL
tamanho de poro
0.22 μm pore size
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer-Lok® outlet
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A unidade de filtro Millex-MP (estéril) é um dispositivo médico que deve ser usado como filtro de seringa para esterilizar e clarificar soluções de baixo volume em aplicações de tratamento direto do paciente e misturas farmacêuticas.
Aplicação
  • Benefícios clínicos: Remoção de microrganismos, partículas, precipitados e pós não dissolvidos maiores que o tamanho do’poro nominal da membrana das soluções para uso clínico.
  • Farmácia hospitalar: Filtração estéril e/ou clarificação de pequenos volumes de produtos farmacêuticos proteicos, agentes de diagnóstico por imagem, quimioterapêutica, soluções aquosas ou água durante a preparação da mistura.
  • Tratamento direto do paciente: Esterilização e/ou remoção de partículas da epidural e de outros líquidos anestésicos, bem como soluções de irrigação usadas em procedimentos oftálmicos, óticos, e em outros procedimentos cirúrgicos.
Características e benefícios
  • Somente para uso único,
  • filtro de membrana de polietersulfona (PES) não pirogênico e não tóxico vedado em um invólucro de cloreto de polivinila (PVC)
  • ® saída Luer-Lok macho
  • compatível coma maioria das soluções aquosas
  • Com marcação CE e registrado na FDA
Outras notas
Os dispositivos devem ser usados apenas por médicos e/ou profissionais de laboratório.
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany