Documentos Principais
SLHPR33RB
Millipore
Filtro de seringa de polietersulfona Millex®
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex-HP, Filtro de seringa PES Millipore Express®, Filtro de seringa PES de 0,45 μm, filtro de seringa de polietersulfona
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiais
modified acrylic housing
polyethersulfone membrane
Nível de qualidade
descrição
Female Luer-Lok/Male Luer slip
esterilidade
γ-irradiated
sterile
linha de produto
Millex®
Características
hydrophilic
embalagem
pk of 250
fabricante/nome comercial
Millex® SLHPR33RB
Parâmetros
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
técnica(s)
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Altura
27 mm
Diâmetro
33 mm
volume
200 mL
cor
green
Matriz
Millipore Express®
tamanho de poro
0.45 μm
entrada
tissue culture medium
aqueous solution(s)
conector
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Descrição geral
Os filtros de seringa estéreis Millex® são ideais para esterilizar solventes orgânicos, soluções aquosas ou ar/gás. Muitos métodos de preparo de amostras especificam os filtros Millex devido à sua qualidade e consistência incomparáveis. Além de terem um volume de retenção mínimo e taxas de vazão mais rápidas, os filtros Millex também suportam maiores pressões de funcionamento e são quimicamente compatíveis com diversas amostras e solventes para minimizar a lixiviação de impurezas extraíveis. Os filtros Millex são produzidos em um ambiente controlado e automatizado com os mais elevados padrões de qualidade. Os dispositivos estéreis são fornecidos com um certificado de qualidade, sendo alguns dispositivos específicos indicados para aplicações médicas.
Aplicação
Esterilização de meios de cultura de tecidos, soluções proteicas ou soluções aquosasBaixa incidência de ligação a proteínas
Um filtro de seringa estéril de 33 mm de diâmetro, com uma membrana hidrofílica de polietersulfona (PES), com poros de 0,45 μm. Fornecido em embalagens de 250 unidades
Características e benefícios
Características e benefícios:
  • adaptados para diversas aplicações com base no tipo de membrana, armação e classificação de validação
  • Unidades de filtro especializadas para proteger transdutores de hemodiálise contra sangue e umidade, bem como proteção de linhas de vácuo
  • Membranas com baixo teor de extraíveis e baixa absorção para minimizar as perdas de amostras
  • Taxas de vazão mais rápidas e pressões operacionais mais altas para atender às necessidades de alto desempenho
Esterilização de soluções aquosas, solventes e gases orgânicos, filtração de proteínas de alto valor ou componentes de molécula pequena
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismos
  • Modo de ação: Filtração
  • Aplicação: Filtração estéril
  • Uso pretendido: Esterilização de pequenos volumes de soluções aquosas
  • Instruções de uso: Consulte a seção Instruções de uso do guia do usuário do filtro de seringa Millex®
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany