Documentos Principais
SLSV025LS
Millipore
Unidade de filtro Millex-SV (esterilizada)
pore size 5.0 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Sinônimo(s):
Millex-SV Filter Unit, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiais
PVC housing
PVDF membrane
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
linha de produto
Millex
Características
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
fabricante/nome comercial
Millex
Parâmetros
≥600 mL/min water flow rate at 30 psi
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Diâmetro
25 mm
área de filtração
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
volume
100 mL
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
5.0 μm pore size
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A unidade de filtro Millex-SV (estéril) é um dispositivo médico que deve ser usado como filtro de seringa com suporte bidirecional para clarificar soluções de baixo volume em aplicações de tratamento direto do paciente e misturas farmacêuticas.
Aplicação
  • Filtração de soluções aquosas e proteináceas em que se deseja uma perda mínima da amostra
  • Remoção de partículas ou de agregados de soluções proteicas, como anticorpos monoclonais, soluções extracelulares ou baseadas em tecidos, hormônios e medicamentos
Características e benefícios
  • Filtro de membrana Durapore® de tamanho poro de
  • 5,0 μm, não pirogênico e não tóxico, de uso único, vedado em um invólucro de cloreto de polivinila (PVC)
  • Compatível com a maioria das soluções aquosas
  • Com marcação CE e registrado na FDA
Outras notas
Os dispositivos devem ser usados apenas por médicos e/ou profissionais de laboratório.
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Lihua Ye et al.
eLife, 8 (2019-12-04)
Enteroendocrine cells (EECs) are specialized sensory cells in the intestinal epithelium that sense and transduce nutrient information. Consumption of dietary fat contributes to metabolic disorders, but EEC adaptations to high fat feeding were unknown. Here, we established a new experimental