Documentos Principais
SLSV025NB
Millipore
Filtro de seringa PVDF Millex®
pore size 5.0 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex-SV, Filtro de seringa PVDF Durapore®, Filtro de seringa PVDF de 5,0 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiais
PVC housing
PVDF membrane
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex®
Características
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex®
Parâmetros
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
Altura
25 mm
Diâmetro
25 mm
área de filtração
3.9 cm2
volume
100 mL
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
5.0 μm
entrada
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: SV
Visão geral dos filtros de seringa não estéreis Millex® com membrana Durapore (PVDF)
•Baixo potencial de ligações proteicas para minimizar interações com a sua amostra e maximizar a recuperação
•Compatíveis com soluções aquosas e orgânicas leves
•Disponíveis com tamanhos de poros de 0,22 μm e 0,45 μm e três diâmetros para se adequar às necessidades das suas aplicações
•Os materiais da armação são de polipropileno ou de polietileno de alta densidade (HDPE), proporcionando baixos níveis de compostos extraíveis e compatibilidade química ampla
Disponível em vários tamanhos de embalagens:
Unidade de manutenção de estoque (SKU) com final NS (-------NS): 50 por embalagem
SKU com final NL (-------NL): 100 por embalagem
SKU com final TL (-------TL): 100 por embalagem. Esses filtros de seringa têm uma saída de tubo
SKU com final NB (-------NB): 250 por embalagem
SKU com final NK (-------NK): 1000 por embalagem
Aplicações:
Filtragem de amostra antes de UHPLC, HPLC, LC-MS, e espectrometria de massa; Filtragem de solvente; Filtragem de amostras biológicas e soluções proteicas
Embalagem
não estéril
Especificações
Somente para uso laboratorial geral
forma física
Identificação por cor: Entrada transparente/saída transparente
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Raphael Hesse et al.
Acta neuropathologica communications, 7(1), 214-214 (2019-12-22)
Degeneration of synapses in Alzheimer's disease (AD) strongly correlates with cognitive decline, and synaptic pathology contributes to disease pathophysiology. We recently observed that the strongest genetic risk factor for sporadic AD, apolipoprotein E epsilon 4 (APOE4), is associated with exacerbated