Documentos Principais
SLPBDZ5
Millipore
Filtro de seringa de fibra de vidro Millex®
pore size 1.0 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex-PB, Filtro de seringa de fibra de vidro de 1,0 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiais
glass fiber membrane
high-density polyethylene housing
Nível de qualidade
Agency
suitable for ISO 21675 2019
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex®
Características
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex®
Parâmetros
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
prefiltration: suitable
Altura
21 mm
Diâmetro
25 mm
área de filtração
3.9 cm2
volume
100 mL
tamanho de poro
1.0 μm
entrada
sample type aqueous solution(s)
particle-laden solution(s)
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Automation-compatible Millex® syringe filter with glass fiber membrane
  • Millex-PB filter units contain borosilicate glass fiber membrane (APFB)
  • Designed to provide efficient filtration for dissolution and other automated sample preparation applications
  • For automated filter-changing systems, domed housing enables smooth, reliable delivery by eliminating shingling between filters in the transport rack
  • Available in either bulk format or delivery tubes for use with automated filter-changing systems
Aplicação
  • Drug dissolution testing
  • Automated sample filtration
  • Clarification of Solutions Containing High Particle Level
Especificações
Somente para uso laboratorial geral
Definição da unidade
  • SLBPDZ5NZ: 200 pack that is preassembled in 8 tubes of 25 each
  • SLPBDZ5NK: 1000 per pack, supplied in bulk format
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.