Documentos Principais
SLAA025
Millipore
Filtro de seringa Millex® MCE
pore size 0.8 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de seringa MCE de 0,8 μm, Filtro de seringa MF-Millipore MCE, Filtro de seringa Millex-AA, filtro de seringa de ésteres de celulose mistos
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiais
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex®
Características
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex®
Parâmetros
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altura
25 mm
Diâmetro
25 mm
área de filtração
3.9 cm2
volume
100 mL
Matriz
MF-Millipore
tamanho de poro
0.8 μm
entrada
sample type aqueous solution(s)
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Visão geral dos filtros de seringa não estéreis Millex® com membrana de MCE:
• Membrana hidrofílica de ésteres mistos de celulose (MCE) disponível com tamanhos de poro de 0,22 µm, 0,45 µm e 0,80 µm para se adequar às suas necessidades de aplicação
• A armação é feita de um policloreto de vinila (PVC) com baixo teor de extraíveis.
SKU e tamanhos de embalagens
SLAA025NB: 0,80 µm ésteres mistos de celulose, 25 mm, 250 por embalagem
SLAA025NK: 0,80 µm ésteres mistos de celulose, 25 mm, 1000 por embalagem
SLGS02510: 0,22 µm ésteres mistos de celulose, 25 mm, 1000 por embalagem
SLGS025NB: 0,22 µm ésteres mistos de celulose, 25 mm, 250 por embalagem
SLHA02510: 0,45 µm ésteres mistos de celulose, 25 mm, 1000 por embalagem
SLHA025NB: 0,45 µm ésteres mistos de celulose, 25 mm, 250 por embalagem
SLAP02550: fibra de vidro, 25 mm, 50 por embalagem
Aplicações:
Clarificação de soluções aquosas, filtração laboratorial geral
Especificações
Somente para uso laboratorial geral
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3