Documentos
SLHA025
Millipore
Filtro de seringa Millex® MCE
0.45 µm, 25 mm diameter, Millex-HA mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
Sinônimo(s):
filtro de seringa de ésteres de celulose mistos
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiais
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex®
Características
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex®
Parâmetros
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altura
25 mm
Diâmetro
25 mm
área de filtração
3.9 cm2
volume
100 mL
matriz
MF-Millipore
tamanho de poro
0.45 μm pore size
0.45 μm
entrada
sample type aqueous solution(s)
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: HA
Aplicação
Tamanho de poro de 0,45 µm, 25 mm de diâmetro, com membrana hidrofílica de ésteres mistos de celulose (MCE) Millex-HA
Embalagem
Não estéril
forma física
Identificação por cor: Entrada transparente/saída transparente
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Após a esterilização, pode ser usado como filtro de esterilização para soluções aquosas
  • Modo de ação: Filtração
  • Aplicação: Análises laboratoriais gerais
  • Uso pretendido: Clarificação de pequenos volumes de soluções aquosas
  • Instruções de uso: SLHA025NB: Consulte a seção Instruções de uso do guia do usuário do filtro de seringa Millex®
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3