SLAAM33SS
Unidade de filtro Millex™-AA (esterilizada)
pore size 0.8 μm, diam. 33 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Sinônimo(s):
filtro de seringa de ésteres de celulose mistos
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
linha de produto
Millex™
Características
holdup volume< 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
fabricante/nome comercial
Millex™
Parâmetros
10 bar max. inlet pressure (145 psi)
45 °C max. temp.
Diâmetro
33 mm
área de filtração
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
volume
100 mL
Matriz
MF-Millipore™
tamanho de poro
0.8 μm pore size
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Benefícios clínicos: Remoção de microrganismos, partículas, precipitados e pós não dissolvidos maiores que o tamanho nominal do poro da membrana de soluções para uso clínico.
- Farmácia hospitalar: Clarificação de pequenos volumes de produtos farmacêuticos proteicos, agentes de imagem diagnóstica, quimioterápicos, soluções aquosas ou água durante a preparação da mistura .
- Tratamento direto do paciente: Remoção de partículas de anestésicos para epidural e outros anestésicos líquidos, assim como de soluções de irrigação utilizadas em procedimentos cirúrgicos oftálmicos, óticos e outros procedimentos.
Características e benefícios
- Bidirecional suporte de membrana de filtro
- Remove microrganismos, partículas, precipitados e pós não dissolvidos Maior que′o tamanho de poro nominal da membrana de
- uso único, não pirogênico e não tóxico
- Filtro de membrana de ésteres de celulose mista (MCE) filtro de membrana vedado em um invólucro de copolímero acrílico modificado (MMA)
- Compatível com a maioria das soluções aquosas
- Marcação CE e registrado na FDA
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3