Documentos Principais
SLAAR33SB
Millipore
Filtro de seringa MCE Millex
pore size 0.8 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de seringa MCE de 0,8 μm, Filtro de seringa MF-Millipore MCE, Filtro de seringa Millex-AA, filtro de seringa de ésteres de celulose mistos
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiais
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
Nível de qualidade
descrição
Female Luer-Lok/Male Luer slip
esterilidade
ethylene oxide treated
sterile
linha de produto
Millex
Características
hydrophilic
Research Use Only (RUO)
fabricante/nome comercial
Millex SLAAR33SB
Parâmetros
10 bar max. inlet pressure at 145 psi
100 mL (Process Volume)
100 mL sample volume
45 °C max. temp.
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Altura
27 mm
Diâmetro
33 mm
volume
100 mL
cor
blue
Matriz
MF-Millipore
tamanho de poro
0.8 μm
entrada
aqueous solution(s)
tissue culture medium
conector
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Descrição geral
O filtro de seringa “Milex” MCE utiliza ésteres mistos de membrana de celulose com tamanho de poro de 0,8 μm e invólucro acrílico modificado.
Aplicação
Este filtro de seringa "Millex" MCE destina-se ao uso em clarificação e filtração estéril de soluções proteicas, meios de cultura de tecidos, aditivos, tampões, soluções biológicas e água.
Características e benefícios
  • O suporte bidirecional do filtro permite filtrar soluções aquosas em ambas as direções.
  • Ele remove com eficácia microrganismos, partículas, precipitados e pós não dissolvidos maiores que o tamanho nominal do poro.
  • Esses filtros são de uso único, não pirogênicos e não tóxicos.
  • Não contém borracha de látex natural
Outras notas
O filtro de seringa "Millex" MCE destina-se apenas ao uso em pesquisa.
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3