Documentos Principais
SLGS025
Millipore
Millex MCE syringe filter
0.22 μm pore size syringe filter, 25 mm, hydrophilic MCE membrane, pore size 0.22 μm
Sinônimo(s):
disposable syringe filter, mixed cellulose esters syringe filter, syringe filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiais
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex
Características
holdup volume≤ 0.1 mL after air purge
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex
Parâmetros
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
Altura
25 mm
Diâmetro
25 mm
área de filtração
4 cm2
volume
100 mL
tamanho de poro
0.22 μm
entrada
sample type aqueous solution(s)
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet for slip
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3