CLS431231
Corning® syringe filters
PTFE membrane, diam. 25 mm, pore size 0.45 μm
Sinônimo(s):
disposable syringe filters, syringe filters
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE membrane
polypropylene housing
esterilidade
non-sterile
embalagem
case of 50
fabricante/nome comercial
Corning 431231
Diâmetro
25 mm
tamanho de poro
0.45 μm
conector
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet (slip)
Categorias relacionadas
Descrição geral
PES for low protein binding and faster flow rates; surfactant-free cellulose acetate (SFCA) for the lowest protein binding; PTFE for chemical resistance; and regenerated cellulose (RC) the best choice for DMSO compatibility.
- PTFE membranes provide the best chemical resistance
- These naturally hydrophobic membranes can be used for venting applications or filtering gases
- 100% integrity tested, sterile and certified nonpyrogenic and noncytotoxic
- Manufactured in accordance with ISO 9002 standards
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS431231-50EA | 4061831678574 |