Key Documents
SLGVR04
Millipore
Filtro de seringa PVDF Millex®
pore size 0.22 μm, diam. 4 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex-GV, Filtro de seringa PVDF Durapore®, Filtro de seringa PVDF de 0,22 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiais
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex®
Características
holdup volume< 10 μL
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex®
Parâmetros
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
técnica(s)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Altura
19.7 mm
Diâmetro
4 mm
área de filtração
0.1 cm2
volume
1 mL
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm
entrada
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip
Condições de expedição
ambient
Características e benefícios
O filtro de seringa Millex, Durapore® (PVDF), não estéril proporciona os seguintes benefícios:
  • Baixo grau de ligações a proteínas para minimizar as interações com a amostra e maximizar a recuperação
  • Compatibilidade com soluções aquosas e orgânicas leves
  • O material da armação de polietileno de alta densidade oferece baixos níveis de extraíveis e ampla compatibilidade química
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany