SLHVX13TL
Filtro de seringa PVDF Millex™
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex-HV, Filtro de seringa PVDF Durapore®, Filtro de seringa PVDF de 0,45 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVDF membrane
polypropylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex™
Características
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex™
Parâmetros
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
101 L/min flow rate
101 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Altura
48 mm
Diâmetro
13 mm
área de filtração
0.8 cm2
volume
10 mL
cor
yellow
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.45 μm
entrada
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
ponto de bolha
≥1.5 bar, air with water at 23 °C
conector
female Luer-Lok® inlet
outlet tube
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
•Baixo potencial de ligações proteicas para minimizar interações com a sua amostra e maximizar a recuperação
•Compatíveis com soluções aquosas e orgânicas leves
•Disponíveis com tamanhos de poros de 0,22 μm e 0,45 μm e três diâmetros para se adequar às necessidades das suas aplicações
•Os materiais da armação são de polipropileno ou de polietileno de alta densidade (HDPE), proporcionando baixos níveis de compostos extraíveis e compatibilidade química ampla
Disponível em vários tamanhos de embalagens:
Unidade de manutenção de estoque (SKU) com final NS (-------NS): 50 por embalagem
SKU com final NL (-------NL): 100 por embalagem
SKU com final TL (-------TL): 100 por embalagem. Esses filtros de seringa têm uma saída de tubo
SKU com final NB (-------NB): 250 por embalagem
SKU com final NK (-------NK): 1000 por embalagem
Aplicações:
Filtragem de amostra antes de UHPLC, HPLC, LC-MS, e espectrometria de massa; Filtragem de solvente; Filtragem de amostras biológicas e soluções proteicas
Embalagem
Especificações
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Os clientes também visualizaram
Artigos
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.