Key Documents
SLHVDZ5
Millipore
Filtro de seringa PVDF Millex®
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex-HV, Filtro de seringa PVDF Durapore®, Filtro de seringa PVDF de 0,45 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiais
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex®
Características
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex®
Parâmetros
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Altura
21 mm
Diâmetro
25 mm
área de filtração
3.9 cm2
volume
100 mL
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.45 μm
entrada
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: HV
Filtros de seringa não estéreis Millex® compatíveis com automação:
- Projetados para proporcionar filtração eficiente para dissolução e outras aplicações de preparo de amostras automatizadas
- A armação em abóboda garante o fornecimento confiável dos filtros
- Disponíveis com diversos tipos de membrana e tamanhos de poro, inclusive unidades com pré-filtros para amostras carregadas de particulado.
- Disponíveis a granel ou em tubos de fornecimento para uso com sistemas de troca de filtros automatizados
- Conexão do tipo Luer-Lok otimizada para alinhamento e encaixe precisos
Disponíveis em 2 tamanhos de embalagem:
- SKU com final NZ (-------NZ): Embalagem com 200 que é pré-montada em 8 tubos de 25 cada.
- SKU com final NK (-------NK): 1000 por embalagem, fornecido a granel
Aplicações:
- Teste de dissolução de medicamentos
- Preparo de amostras automatizado
- Clarificação de soluções contendo altos níveis de partículas
Embalagem
Granel, não estéril, 1.000 unidades (sem tubos)
Especificações
Somente para uso laboratorial geral
forma física
Identificação por cor: Entrada natural/saída natural
Outras notas
Compatível com automação: Sim
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.