Documentos Principais
SLGNDZ5
Millipore
Millex® Nylon syringe filter
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinônimo(s):
0.2 μm Nylon syringe filter, Millex-GN syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiais
Nylon membrane
high-density polyethylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex®
Características
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex®
Parâmetros
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
técnica(s)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altura
21 mm
Diâmetro
25 mm
área de filtração
3.9 cm2
volume
100 mL
tamanho de poro
0.2 μm
entrada
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Aplicação
  • Dissolution testing
  • Automated sample filtration
  • Clarification of solutions containing high particle levels
Especificações
For general laboratory use only
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Artigos
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.