Documentos Principais
SLGNX13
Millipore
Filtro de seringa de náilon Millex
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex-GN, Filtro de seringa de náilon de 0,2 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiais
Nylon membrane
polypropylene housing
Nível de qualidade
Agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA OTM-45
conformidade reg.
suitable for FDA C-010.02
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex
Características
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex
Parâmetros
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
18 L/min flow rate
18 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
técnica(s)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altura
21 mm
Diâmetro
13 mm
área de filtração
0.8 cm2
volume
10 mL
cor
purple
tamanho de poro
0.2 μm
entrada
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
ponto de bolha
≥3.0 bar, air with water at 23 °C
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
aplicação(ões)
PFAS testing
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Visão geral dos filtros de seringa não estéreis Millex com membrana de náilon:
•Filtros de seringa não estéreis Millex com membrana de náilon hidrofílica são compatíveis com uma ampla gama de solventes
• Disponíveis com tamanhos de poro de 0,20 µm e 0,45 µm e em dois diâmetros para se adequarem às necessidades da sua aplicação
Compatíveis com soluções aquosas e orgânicas, fornecendo ampla compatibilidade química e flexibilidade no laboratório
• Armação de polipropileno, oferecendo um baixo nível de extraíveis e ampla compatibilidade química
Disponíveis em vários tamanhos de embalagem:
Unidade de manutenção de estoque (SKU) com final NS (-------NS): 50 por embalagem
SKU com final NL (-------NL): 100 por embalagem
SKU com final TL (-------TL): 100 por embalagem. Esses filtros de seringa têm uma saída de tubo
SKU com final NB (-------NB): 250 por embalagem
SKU com final NK (-------NK): 1000 por embalagem
Aplicações:
Filtração de amostra antes de UHPLC, HPLC, LC-MS e espectrometria de massa; Filtração de solvente; Clarificação de soluções aquosas e orgânicas
Especificações
Somente para uso laboratorial geral
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.